Läs mer
3-Acetyl-4-hydroxycoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetyl-4-hydroxycoumarin |
| CAS | 2555-37-5 |
| Molekylformel | C11H8O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, NSC 11840, 4-Hydroxy-3-acetylcoumarin, 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-chromen-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O4/c1-6(12)9-10(13)7-4-2-3-5-8(7)15-11(9)14/h2-5,13H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)C1=C(O)c2ccccc2OC1=O |
| IUPAC-namn | 3-acetyl-4-hydroxychromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.18 |
| Formel vikt | 204.0423 |