Läs mer
3-acetyl-4-metylpyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446197
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446197 1 g 1g
15456197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33380.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51227-30-6 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Löslighet Svårlösligt i vatten.(0,26 g
/L) (25 C),°
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51227-30-6
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.166
MDL-nummer MFCD08447082
InChI-nyckel LCEINQHGZAFADC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-methylpyridin-3-yl ethanone, 3-acetyl-4-methylpyridine, 1-4-methyl-3-pyridinyl ethanone, 1-4-methyl-3-pyridinyl-ethanone, 1-4-methylpyridin-3-yl ethan-1-one, 1-4-methyl-pyridin-3-yl-ethanone, ethanone, 1-4-methyl-3-pyridinyl, 4-methyl-3-acetylpyridine, 3-acetyl-4-picoline, methyl 4-picolyl ketone
PubChem CID 10942481
IUPAC-namn 1-(4-metylpyridin-3-yl)etanon
LEDER CC1=C(C=NC=C1)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetyl-4-methylpyridine
Kokpunkt 57°C to 58°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.5295
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vikt 135.17
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.