Läs mer
3-acetyl-6-brompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15465997
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465997 1 g 1g
15475997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33204.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139042-59-4 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139042-59-4
Molekylformel C7H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 200.035
MDL-nummer MFCD04974527
InChI-nyckel MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-bromopyridine, 1-6-bromopyridin-3-yl ethanone, 2-bromo-5-acetylpyridine, 1-6-bromo-pyridin-3-yl-ethanone, 1-6-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, 3-acetyl-6-bromopyridine, ethanone, 1-6-bromo-3-pyridinyl, 1-6-bromopyrid-3-yl ethanone, 1-6-bromo-3-pyridyl ethanone, acmc-209cij
PubChem CID 15668195
IUPAC-namn 1-(6-brompyridin-3-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CN=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetyl-6-bromopyridine
Smältpunkt 124°C to 128°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.