Läs mer
3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione |
| CAS | 520-45-6 |
| Molekylformel | C8H8O4 |
| MDL-nummer | MFCD00066709 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | CC(C1C(C=C(C)OC1=O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.15 |
| Procent renhet | 98% |