missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Acetyl-6-methylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetyl-6-methylpyridine |
| CAS | 36357-38-7 |
| Molekylformel | C8 H9 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-(6-methyl-3-pyridinyl)-, Ketone, methyl 6-methyl-3-pyridyl (6CI,7CI), 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)ethanone, 1-(6-Methyl-3-pyridyl)-1-ethanone, 1-(6-Methylpyridin-3-yl)ethanone, 2-Methyl-5-acetylpyridine, 3-Acetyl-6-methylpyridine, 5-Acetyl-2-methylpyridine, 5-Acetyl-2-picoline, 6-Methyl-3-acetylpyridine, NSC 27972 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c1-6-3-4-8(5-9-6)7(2)10/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(C)nc1 |
| IUPAC-namn | 1-(6-methylpyridin-3-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.16 |
| Formel vikt | 135.0684 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?