Läs mer
3-Acetyl-L-tyrosine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetyl-L-tyrosine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c1-6(13)8-4-7(2-3-10(8)14)5-9(12)11(15)16/h2-4,9,14H,5,12H2,1H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 259.0611 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |