Läs mer
3-Acetylacetanilid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetylacetanilide |
| CAS | 7463-31-2 |
| Molekylformel | C10H11NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(3-Acetylphenyl)acetamide, 2-Acetamidoacetophenone, NSC 404340 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-4-3-5-10(6-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13) |
| LEDER | CC(=O)Nc1cccc(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-(3-acetylfenyl)acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vikt | 177.079 |