Läs mer
3-(Acetylamino)-1,2-benzenedicarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Acetylamino)-1,2-benzenedicarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 144841-10-1 |
| Molekylformel | C11H11NO5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO5/c1-6(13)12-8-5-3-4-7(11(16)17-2)9(8)10(14)15/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(NC(=O)C)c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamido-6-methoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.21 |
| Formel vikt | 237.0637 |