Läs mer
3-[[[[[[[(Acetylamino)carbonyl]amino]carbonyl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-((((((((Acetylamino)carbonyl)amino)carbonyl)amino)carbonyl)amino)sulfonyl)-2-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester (Technical Grade) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O8S2/c1-5(16)12-9(18)13-10(19)14-11(20)15-25(21,22)6-3-4-24-7(6)8(17)23-2/h3-4H,1-2H3,(H4,12,13,14,15,16,18,19,20) |
| Formel vikt | 392.0097 |