Läs mer
3-Acetylaminotoluen, TRC
Produktkod. 30311994
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30311994 100 g
1 options
Produktkod. 30311994 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA168335100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylaminotoluene
CAS 537-92-8
Molekylformel C9 H11 N O
Kvantitet 100 g
Synonym Acetamide, N-(3-methylphenyl)-, m-Acetotoluidide (7CI,8CI), N-(3-Methylphenyl)acetamide, 1-Acetamido-3-methylbenzene, 3-Acetamidotoluene, 3-Methylacetanilide, 3'-Methylacetanilide, Aceto-m-aminotoluene, N-Acetyl-3-methylaniline, N-Acetyl-m-toluidine, N-m-Tolylacetamide, NSC 3103, m-Acetotoluide, m-Methylacetanilide, m-N-Acetyltoluidine, m-Tolylacetamide
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
LEDER CC(=O)Nc1cccc(C)c1
IUPAC-namn N-(3-metylfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 149.19
Formel vikt 149.0841