Läs mer
3-Acetylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 15415167
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415167 1 g 1g
15425167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32447.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 73035-16-2 | C8H7ClO3S | 218.651 g/mol
Klassisk acetamidomalonataddition/dekarboxylativ hydrolys som nyckelsteget för genereringen av den aminosyrade delen med utgångspunkt från 4-etylsulfonyl-α -bromacetofenon framställt i två steg från kommersiellt tillgänglig 4-acetyl-bensensulfonylklorid. Detta sedan behandlat med natriumsulfit under basiska vattenhaltiga betingelser gav natriumsulfinatet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Klassisk acetamidomalonataddition/dekarboxylativ hydrolys som nyckelsteget för genereringen av den aminosyrade delen med utgångspunkt från 4-etylsulfonyl-α -bromacetofenon framställt i två steg från kommersiellt tillgänglig 4-acetyl-bensensulfonylklorid. Detta sedan behandlat med natriumsulfit under basiska vattenhaltiga betingelser gav natriumsulfinatet.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73035-16-2
Molekylformel C8H7ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 218.651
MDL-nummer MFCD03424979
InChI-nyckel CGMBNEIGZOCPPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-acetylphenylsulfonyl chloride, 3-acetyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-acetyl, m-chlorosulfonylacetophenone, 3-acetyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-acetyl, benzene sulfonylchloride 3-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 3-acetyl-9ci
PubChem CID 2756260
IUPAC-namn 3-acetylbensensulfonylklorid
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 42°C to 43°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 218.66
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.