missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Acetylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 10311144 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10311144 25 g Glass bottle 25g
10261383 1 g Glass bottle 1g
10750781 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10311144 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307840250
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6136-68-1
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.16
MDL-nummer MFCD00001806
InChI-nyckel SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanoacetophenone, 3'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 3-acetyl, 3-cyanoacetophenone, 3-acetyl-benzonitrile, unii-tsj72034p9, 3-acetylbenzenecarbonitrile, m-acetylbenzonitrile, 3-acetyl benzonitrile, pubchem12649
PubChem CID 80222
IUPAC-namn 3-acetylbenzonitrile
LEDER CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Acetylbenzonitrile
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 96°C to 100°C
Färg Brown to Orange-Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3COC6H4CN
Kvantitet 25 g
Formel vikt 145.16
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.