Läs mer
3-Acetylbenzonitril, 97+%
Produktkod. 11429812
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429812 25 g 25g
11419812 5 g 5g
11439812 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429812 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10841.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 6136-68-1 | C9H7NO | 145,16 g/mol
Framställning av (q2-2-acetyl-4-cyanofenyl)tetrakarbonylmangan genom reaktion av 3-acetylbensonitril med bensylpentakarbonylmangan. Fyra aromatiska amidoximer syntetiserades genom att reagera hydroxylamin med 1,3-dicyanobensen, 1,4-dicyanobensen, 3-acetylbensonitril och 4-acetylbensonitril. Darzens kondensation av 3-acetylbensonitril gav aldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Framställning av (q2-2-acetyl-4-cyanofenyl)tetrakarbonylmangan genom reaktion av 3-acetylbensonitril med bensylpentakarbonylmangan. Fyra aromatiska amidoximer syntetiserades genom att reagera hydroxylamin med 1,3-dicyanobensen, 1,4-dicyanobensen, 3-acetylbensonitril och 4-acetylbensonitril. Darzens kondensation av 3-acetylbensonitril gav aldehyd.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6136-68-1
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.16
MDL-nummer MFCD00001806
InChI-nyckel SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanoacetophenone, 3'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 3-acetyl, 3-cyanoacetophenone, 3-acetyl-benzonitrile, unii-tsj72034p9, 3-acetylbenzenecarbonitrile, m-acetylbenzonitrile, 3-acetyl benzonitrile, pubchem12649
PubChem CID 80222
IUPAC-namn 3-acetylbensonitril
LEDER CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Acetylbenzonitrile
Smältpunkt 97 °C till 101 °C
Kokpunkt 120 °C (5 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2079629
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 145.16
Procent renhet ≥97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Acetylbenzonitrile
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Acetylbenzonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.