Läs mer
3-Acetylbenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetylbenzophenone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3 |
| Formel vikt | 224.0837 |
| Procent renhet | >95% |