Läs mer
3-Acetyldeoxynivalenol, TRC
Produktkod. 18090910
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18090910 10 mg
18013720 5 mg
18082930 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18090910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17350510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50722-38-8
Molekylformel C17 H22 O7
Molekylvikt (g/mol) 338.35
Synonym (3α,7α)-3-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-7,15-dihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 3-Acetyldeoxynivalenol, 3α-Acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON 3-acetate, Dehydronivalenol monoacetate, Deoxynivalenol 3-acetate, Deoxynivalenol monoacetate, Monoacetyldeoxynivalenol, NSC 267036
IUPAC-namn [(1R,2R,3S,7R,9R,10R,12S)-3-hydroxy-2-(hydroxymetyl)-1,5-dimetyl-4-oxospiro[8-oxatricyklo[7.2.1.02,7]dodec-5-en-12,2'-oxiran]-10-yl] acetat
LEDER CC(=O)O[C@H]1C[C@]2(C)C3(CO3)[C@H]1O[C@H]4C=C(C)C(=O)[C@H](O)[C@@]24CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetyl-deoxynivalenol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17?/m0/s1
Formel vikt 338.1366