missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Acetylethylamino)-Beta-oxo-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Acetylethylamino)-beta-oxo-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1796965-05-3 |
| Molekylformel | C15 H19 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Zaleplon Impurity 15 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO4/c1-4-16(11(3)17)13-8-6-7-12(9-13)14(18)10-15(19)20-5-2/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)N(CC)C(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl 3-[3-[acetyl(ethyl)amino]phenyl]-3-oxopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.316 |
| Formel vikt | 277.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?