Läs mer
3-Acetylindole, 97%
Produktkod. 10050590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10050590 5 g Glasflaska 5g
10172460 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10050590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102590050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 703-80-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 703-80-0
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00005626
InChI-nyckel VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 12802
IUPAC-namn 1-(lH-indol-3-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylindole
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 185°C to 191°C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 21, 316
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.