Läs mer
3-Acetylindol, TRC
Produktkod. 30324208
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30324208 100 mg
1 options
Produktkod. 30324208 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA192228100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylindole
CAS 703-80-0
Molekylformel C10H9NO
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-(1H-Indol-3-yl)ethanone, 1-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-one, 3-Acetyl-1H-indole, 3-Acetylindole, 3-Indolyl Methyl Ketone, NSC 47180, NSC 58084
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-7(12)9-6-11-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
LEDER CC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn 1-(1H-indol-3-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 159.18
Formel vikt 159.0684