Läs mer
3-(Acetylmethylamino)-1-propanesulfonic Acid Calcium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Acetylmethylamino)-1-propanesulfonic Acid Calcium Salt |
| CAS | 233591-26-9 |
| Molekylformel | C12H24CaN2O8S2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Acamprosate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4S.Ca/c1-6(8)7(2)4-3-5-12(9,10)11;/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+2/p-1 |
| LEDER | O=C(N(CCC/[S-](=O)=O/[O])C)C.[Ca+2] |
| IUPAC-namn | calcium;3-[acetyl(methyl)amino]propane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.54 |