missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Acetyloxy)-1,8-dihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Acetyloxy)-1,8-dihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione |
| CAS | 75697-70-0 |
| Molekylformel | C17H12O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12O6/c1-7-3-10-14(12(19)4-7)17(22)15-11(16(10)21)5-9(6-13(15)20)23-8(2)18/h3-6,19-20H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(C)cc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | (4,5-dihydroxy-7-methyl-9,10-dioxoanthracen-2-yl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.27 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?