missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Acetyloxy)octanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Acetyloxy)octanedioic Acid |
| CAS | 938447-60-0 |
| Molekylformel | C6 H5 Cl F N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-(Acetyloxy)-octanedioic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2 |
| LEDER | Fc1ccc(CCl)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-(chloromethyl)-2-fluoropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.562 |
| Formel vikt | 145.009 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?