Läs mer
3-Acetylphenanthrene, 97%
Produktkod. 11954841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11954841 25 g Glass Bottle 25g
11944841 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11954841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102640250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2039-76-1 | C16H12O | 220.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2039-76-1
Molekylformel C16H12O
Molekylvikt (g/mol) 220.27
InChI-nyckel JKVNPRNAHRHQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylphenanthrene, 1-phenanthren-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-phenanthrenyl, 1-3-phenanthryl ethanone, methyl 3-phenanthryl ketone, ketone, methyl 3-phenanthryl, 1-phenanthren-3-yl ethan-1-one, acmc-1clh9, dsstox_cid_29099, dsstox_rid_83318
PubChem CID 74867
IUPAC-namn 1-phenanthren-3-ylethanone
LEDER CC(=O)C1=CC2=C(C=CC3=CC=CC=C32)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylphenanthrene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 73.0°C to 76.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 25 g
Formel vikt 220.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Acetylphenanthrene, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.