Läs mer
3-Acetylfenantren, TRC
Produktkod. 30312705
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30312705 250 mg
1 options
Produktkod. 30312705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA188055250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylphenanthrene
CAS 2039-76-1
Molekylformel C16H12O
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-(3-Phenanthrenyl)ethanone, 1-(3-Phenanthryl)ethanone, 1-(Phenanthren-3-yl)ethanone, 3-Acetylphenanthrene, Methyl 3-phenanthryl Ketone, NSC 3192, 1-(3-Phenanthrenyl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)14-9-8-13-7-6-12-4-2-3-5-15(12)16(13)10-14/h2-10H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc2ccc3ccccc3c2c1
IUPAC-namn 1-fenantren-3-yletanon
Molekylvikt (g/mol) 220.27
Formel vikt 220.0888