Läs mer
3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate, Mikromol™
Produktkod. 17983796
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17983796 25 mg
1 options
Produktkod. 17983796 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1497.050025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate
CAS 855300-09-3
Analyt- eller komponentnamn 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H15 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate, Des-[3-(1-Dimethylamino)ethyl] 3-Acetylrivastigmine, Rivastigmine Related Compound D (USP), Rivastigmine Tartrate Imp. C (EP), Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. C (EP), Rivastigmine Imp. C (EP), Rivastigmine USP Related Compound D, Rivastigmine USP RC D, Rivastigmine Related Compound D, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity C, Rivastigmine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-4-13(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3
LEDER CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(=O)C
IUPAC-namn (3-acetylphenyl) N-ethyl-N-methylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 221.25
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 221.1052 g/mol