Läs mer
3-acetylfenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368245
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368245 1 g 1g
11378245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368245 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10134.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3125-71-1 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3125-71-1
Molekylformel C9H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 177.221
MDL-nummer MFCD00041081
InChI-nyckel RGANVWCPAAIVNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylphenyl isothiocyanate, 1-3-isothiocyanatophenyl ethanone, 3-acetylphenylisothiocyanate, 1-3-isothiocyanato-phenyl-ethanone, 3-acetylbenzenisothiocyanate, acmc-20anak, 3'-isothiocyanatoacetophenone, 3-methylcarbonylphenyl isothiocyanate, 1-3-isothiocyanatophenyl ethanone #, ethanone,1-3-isothiocyanatophenyl
PubChem CID 520515
IUPAC-namn 1-(3-isotiocyanatofenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylphenyl isothiocyanate
Smältpunkt ∼24°C
Kokpunkt 135°C to 136°C (2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Irritating
Brytningsindex 1.648
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2803021
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 177.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.