Läs mer
3-Acetylphenylboronic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10497582 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10497582 1 g Glass bottle 1g
10703023 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10497582 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 358830010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 204841-19-0
Molekylformel C8H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 163.97
MDL-nummer MFCD01074678
InChI-nyckel SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylphenyl boronic acid, 3-acetylbenzeneboronic acid, 3-acetylphenylboronicacid, m-acetylphenylboronic acid, 3'-boronoacetophenone, boronic acid, 3-acetylphenyl, 1-3-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, pubchem2751, acmc-209faq, 3-acetylphenyboronic acid
PubChem CID 2734310
ChEBI CHEBI:86552
IUPAC-namn (3-acetylphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylphenylboronic acid
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 212°C to 214°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.97
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Acetylphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.