Läs mer
3-Acetylfenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetylphenylboronic acid |
| CAS | 204841-19-0 |
| Molekylformel | C8H9BO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O |
| IUPAC-namn | (3-acetylfenyl)borsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.97 |
| Formel vikt | 164.0645 |