Läs mer
3-Acetylpyridine, 98%
Produktkod. 11402377
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402377 25 g 25g
11412377 100 g 100g
11422377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14246.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 350-03-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
3-acetylpyridin används som en mellanprodukt för syntes av risedronatnatrium, hämmare av benresorption. Det används också i parfymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Acetylpyridin används som en mellanprodukt för syntes av risedronatnatrium, hämmare av benresorption. Det används också i parfymer.
Löslighet
Löslig i kloroform. Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 350-03-8
Molekylformel C7H7NO
Molekylvikt (g/mol) 121.139
MDL-nummer MFCD00006396
InChI-nyckel WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 9589
IUPAC-namn 1-pyridin-3-yletanon
LEDER CC(=O)C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylpyridine
Smältpunkt 12°C to 13°C
Densitet 1.106
Kokpunkt 218°C to 220°C
Flampunkt 104°C (219°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 107751
Merck Index 14,6116
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform. Miscible with water.
Formel vikt 121.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.