Läs mer
3-Acetylpyridine, 98%
Produktkod. 10080600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10080600 10 g Glasflaska 10g
10090600 100 g Glasflaska 100g
10592534 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10080600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102690100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 350-03-8 | C7H7NO | 121.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 350-03-8
Molekylformel C7H7NO
Molekylvikt (g/mol) 121.14
MDL-nummer MFCD00006396
InChI-nyckel WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 9589
IUPAC-namn 1-pyridin-3-yletanon
LEDER CC(=O)C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylpyridine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 12.0°C to 13.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 220.0°C
Flampunkt 104°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C5H4N)COCH3
Brytningsindex 1.5320 to 1.5350
Kvantitet 10 g
Beilstein 21,279
Merck Index 15,6189
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in acids,miscible with organic solvents except ligroin
Formel vikt 121.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Acetylpyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.