Läs mer
3-Acetylpyridin adenin dinukleotid, 90 %
Produktkod. 15545986 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15545986 1 g 1g
15555986 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15545986 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457680010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
CAS: 86-08-8 | C22H28N6O14P2 | 662,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-08-8
Molekylformel C22H28N6O14P2
Molekylvikt (g/mol) 662.44
MDL-nummer MFCD00078882
InChI-nyckel KPVQNXLUPNWQHM-RBEMOOQDSA-N
Synonym 3-acetylpyridine adenine dinucleotide, acpyad, 3-acetyl nad, 3-acetylpyridine-dpn, 3-acetylpyridine ad, dpn 3-acetylpyridine analog, 3-acetylpyridine analog of dpn, acetylpyridine adenine dinucleotide, acetylpyridine-adenine dinucleotide, 3-acetylpyridineadenine dinucleotide
PubChem CID 123926
LEDER CC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylpyridine adenine dinucleotide
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 89% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-acetylpyridin-l-ium-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyl [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]hydroxifosformetoxi]-hydroxifosformetoxi]
Formel vikt 662.45
Procent renhet 90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.