Läs mer
3-Acetylpyridin N-oxid, TRC
Produktkod. 30316419
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30316419 10 mg
1 options
Produktkod. 30316419 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18717010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylpyridine N-Oxide
CAS 14188-94-4
Molekylformel C7H7NO2
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-(1-Oxido-3-pyridinyl)-ethanone, 1-(3-Pyridinyl)-ethanone N-Oxide, Methyl 3-Pyridyl Ketone 1-Oxide, Methyl 3-Pyridyl Ketone N-Oxide, 1-(1-Oxido-3-pyridinyl)ethanone, 1-(1-Oxopyridin-3-yl)ethanone, 3-Acetylpyridine 1-Oxide
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1
IUPAC-namn 1-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Formel vikt 137.0477