Läs mer
3-acetylpyrrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11429972
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429972 1 g 1g
11439972 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429972 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12073.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1072-82-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072-82-8
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.128
MDL-nummer MFCD00067759
InChI-nyckel KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
PubChem CID 2737793
IUPAC-namn 1-(lH-pyrrol-3-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CNC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylpyrrole
Smältpunkt 110°C to 114°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 107151
Formel vikt 109.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.