Läs mer
3-Acetylpyrrol, TRC
Produktkod. 30323002
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30323002 100 mg
1 options
Produktkod. 30323002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA187673100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Acetylpyrrole
CAS 1072-82-8
Molekylformel C6H7NO
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanone, 3-Acetyl-1H-pyrrole, 3-Acetylpyrrole, Methyl Pyrrol-3-yl Ketone, 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethan-1-one
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c1-5(8)6-2-3-7-4-6/h2-4,7H,1H3
LEDER CC(=O)c1cc[nH]c1
IUPAC-namn 1-(1H-pyrrol-3-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Formel vikt 109.0528