missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Acetylthio)-2-benzylpropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Acetylthio)-2-benzylpropionic Acid |
| CAS | 91702-98-6 |
| Molekylformel | C12 H14 O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Racecadotril Impurity 12 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3S/c1-9(13)16-8-11(12(14)15)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.3 |
| Formel vikt | 238.0664 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?