Läs mer
3-Acetylthio-2-methylpropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetylthio-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 33325-40-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6H10O3S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid, Propionic acid, 3-mercapto-2-methyl-, acetate (8CI), 3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic acid, (RS)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid, (±)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid, 2-(Acetylthiomethyl)propanoic acid, 3-(Acetylthio)-2-methylpropionic acid, 3-Acetylsulfanyl-2-methylpropionic acid, 3-Mercapto-2-methylpropionic acid acetate, (2RS)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| LEDER | CC(CSC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-acetylsulfanyl-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.21 |
| Visa mer |