Läs mer
3-(Acetylthio)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Acetylthio)propionic Acid |
| CAS | 41345-70-4 |
| Molekylformel | C5 H8 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3S/c1-4(6)9-3-2-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC(=O)SCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-acetylsulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.18 |
| Formel vikt | 148.0194 |