missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Acetylthio)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Acetylthio)propionic Acid |
| CAS | 41345-70-4 |
| Molekylformel | C5 H8 O3 S |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3S/c1-4(6)9-3-2-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC(=O)SCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-acetylsulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.18 |
| Formel vikt | 148.0194 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?