Läs mer
3-Acetyltiofen, 98 %
Produktkod. 11428943
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428943 250 g 250g
11408943 10 g 10g
11418943 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11428943 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11078.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 1468-83-3 | C6H6OS | 126,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1468-83-3
Molekylformel C6H6OS
Molekylvikt (g/mol) 126.17
MDL-nummer MFCD00005468
InChI-nyckel RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
PubChem CID 15116
IUPAC-namn 1-tiofen-3-yletanon
LEDER CC(=O)C1=CSC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Acetylthiophene
Smältpunkt 58 °C till 61 °C
Kokpunkt 208 °C till 21 °C
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 107241
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 126.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.