Läs mer
3-(Akryloyloxi)propyltrimoxisilian, 94 %, stabb. med 100 ppm BHT
Produktkod. 11309155
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309155 5 g 5g
11319155 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309155 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16400.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4369-14-6 | C9H18O5Si | 234,32 g/mol
3-(Akryloyloxi)propyltrimetoxisilan används för att förbättra värmeledningsförmågan hos silikongummi fyllt med hybridfyllmedel. Det är involverat i syntesen av vinyl- och akryaltmodifierade kiseldioxidnanopartiklar genom att använda vinyltrimetoxisilan. Vidare används det som ett silankopplingsmedel involverat i modifieringen av fluoresceinisotiocyanat-mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar med kol-kol dubbelbindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-(Akryloyloxi)propyltrimetoxisilan används för att förbättra värmeledningsförmågan hos silikongummi fyllt med hybridfyllmedel. Det är involverat i syntesen av vinyl- och akryaltmodifierade kiseldioxidnanopartiklar genom att använda vinyltrimetoxisilan. Vidare används det som ett silankopplingsmedel involverat i modifieringen av fluoresceinisotiocyanat-mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar med kol-kol dubbelbindningar.
Löslighet Blandbar med
organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och baser. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4369-14-6
Molekylformel C9H18O5Si
Molekylvikt (g/mol) 234.32
MDL-nummer MFCD00054803
InChI-nyckel KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 151204
IUPAC-namn 3-trimetoxisilylpropylprop-2-enoat
LEDER CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 95°C to 100°C (3mmHg)
Kemiskt namn eller material 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Namnnotering stabilized with 100ppm BHT
Kvantitet 5 g
Linjär formel CH2=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
UN-nummer UN1760
Beilstein 2046320
Flampunkt 123°C (253°F)
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vikt 234.33
Procent renhet 94%
Brytningsindex 1.429
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.059
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.