Läs mer
3-(Akryloyloxi)propyltrimoxisilian, 94 %, stabb. med 100 ppm BHT
Beskrivning
3-(Akryloyloxi)propyltrimetoxisilan används för att förbättra värmeledningsförmågan hos silikongummi fyllt med hybridfyllmedel. Det är involverat i syntesen av vinyl- och akryaltmodifierade kiseldioxidnanopartiklar genom att använda vinyltrimetoxisilan. Vidare används det som ett silankopplingsmedel involverat i modifieringen av fluoresceinisotiocyanat-mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar med kol-kol dubbelbindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-(Akryloyloxi)propyltrimetoxisilan används för att förbättra värmeledningsförmågan hos silikongummi fyllt med hybridfyllmedel. Det är involverat i syntesen av vinyl- och akryaltmodifierade kiseldioxidnanopartiklar genom att använda vinyltrimetoxisilan. Vidare används det som ett silankopplingsmedel involverat i modifieringen av fluoresceinisotiocyanat-mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar med kol-kol dubbelbindningar.
Löslighet Blandbar med
organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och baser. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 95 °C till 100 °C (3 mmHg) |
| Kemiskt namn eller material | 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane |
| Namnnotering | stabiliserat med 100 ppm BHT |
| Kvantitet | 25 g |
| Flampunkt | 123 °C (253 °F) |
| Brytningsindex | 1.429 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Densitet | 1.059 |
| Linjär formel | CH2=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3 |
| UN-nummer | UN1760 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Propenoic acid, 3-(trimethoxysilyl)propylester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.