Läs mer
3-Allyl-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Allyl-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde |
| CAS | 20240-58-8 |
| Molekylformel | C11H12O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-methoxy-5-(2-propen-1-yl)benzaldehyde, 2-Allyl-4-formyl-6-methoxyphenol, 3-Allyl-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3-(methyloxy)-5-(2-propen-1-yl)benzaldehyde, 5-Allylvanillin |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-3-4-9-5-8(7-12)6-10(14-2)11(9)13/h3,5-7,13H,1,4H2,2H3 |
| LEDER | COc1cc(C=O)cc(CC=C)c1O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3-methoxy-5-prop-2-enylbenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vikt | 192.0786 |