Läs mer
3-Allyl Salicylaldehyd, TRC
Produktkod. 30326795
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30326795 1 g
1 options
Produktkod. 30326795 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5750001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Allyl Salicylaldehyde
CAS 24019-66-7
Molekylformel C10 H10 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-(2-propen-1-yl)-, Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-(2-propenyl)- (9CI), Salicylaldehyde, 3-allyl- (8CI), 2-Hydroxy-3-(2-propen-1-yl)benzaldehyde, 3-Allyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Allylsalicylaldehyde, 3-Allyl salicylaldehyde
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-11)10(8)12/h2-3,5-7,12H,1,4H2
LEDER Oc1c(CC=C)cccc1C=O
IUPAC-namn 2-hydroxy-3-prop-2-enylbenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Formel vikt 162.0681