Läs mer
3-{[(Allyloxi)karbonyl]amino}-5-hydroxibensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11386895
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11386895 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10592594 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386895 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08020DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 916766-99-9
Molekylformel C11H11NO5
Molekylvikt (g/mol) 237.21
MDL-nummer MFCD09702421
InChI-nyckel MYOCYAGTJQROGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-allyloxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-hydroxy-5-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino benzoic acid, allyl 3-carboxy-5-hydroxyphenyl carbamate, 5-hydroxy-3-prop-2-enyloxycarbonylamino benzoic acid, benzoicacid,3-hydroxy-5-2-propen-1-yloxy carbonyl amino, 3-hydroxy-5-prop-2-en-1-yl oxy carbonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-hydroxy-5-2-propen-1-yloxy carbonyl amino
PubChem CID 24229781
IUPAC-namn 3-hydroxi-5-(prop-2-enoxikarbonylamino)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(NC(=O)OCC=C)=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-{[(allyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 237.21
Procent renhet 97%