Läs mer
3-Allylsalicylaldehyde, 97%
Produktkod. 15480328
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480328 5 g 5g
15490328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53475.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24019-66-7 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
3-Allylsalicylaldehyd är en syntetisk mellanprodukt för syntes av 3-aminoflavoner. Flavonoider har studerats för deras antiproliferativa aktivitet och in vitro cytotoxicitet. Det används vid framställning av oxazolderivat och även imidazolbaserade 2-substituerade bensofuraner för ställningsbaserade applikationer mot humana tumörcellinjer. Det är ett reagens i syntesen av antioxidanter och antimikrobiella nya chalkoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Allylsalicylaldehyd är en syntetisk mellanprodukt för syntes av 3-aminoflavoner. Flavonoider har studerats för deras antiproliferativa aktivitet och in vitro cytotoxicitet. Det används vid framställning av oxazolderivat och även imidazolbaserade 2-substituerade bensofuraner för ställningsbaserade applikationer mot humana tumörcellinjer. Det är ett reagens i syntesen av antioxidanter och antimikrobiella nya chalkoner.
Löslighet Löslig i
kloroform.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24019-66-7
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.188
MDL-nummer MFCD00037364
InChI-nyckel INLWEXRRMUMHKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-allyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-allylsalicylaldehyde, 3-allyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-2-propenyl, salicylaldehyde, 3-allyl, 2-hydroxy-3-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, acmc-209wev, tpc-sk001, 2-hydroxy-3-allylbenzaldehyde
PubChem CID 141062
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-prop-2-enylbensaldehyd
LEDER C=CCC1=CC=CC(=C1O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Allylsalicylaldehyde
Densitet 1.099
Flampunkt 107°C (225°F)
Brytningsindex 1.5645
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.