Läs mer
3-Allylsalicylaldehyd, 97 %
Produktkod. 15490328
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490328 25 g 25g
15480328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53475.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 24019-66-7 | C10H10O2 | 162,188 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
3-Allylsalicylaldehyd är en syntetisk mellanprodukt för syntes av 3-aminoflavoner. Flavonoider har studerats för deras antiproliferativa aktivitet och in vitro cytotoxicitet. Det används vid framställning av oxazolderivat och även imidazolbaserade 2-substituerade bensofuraner för ställningsbaserade applikationer mot humana tumörcellinjer. Det är ett reagens i syntesen av antioxidanter och antimikrobiella nya chalkoner.
Löslighet Löslig i
kloroform.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24019-66-7
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.188
MDL-nummer MFCD00037364
InChI-nyckel INLWEXRRMUMHKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-allyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-allylsalicylaldehyde, 3-allyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-2-propenyl, salicylaldehyde, 3-allyl, 2-hydroxy-3-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, acmc-209wev, tpc-sk001, 2-hydroxy-3-allylbenzaldehyde
PubChem CID 141062
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-prop-2-enylbensaldehyd
LEDER C=CCC1=CC=CC(=C1O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Allylsalicylaldehyde
Densitet 1.099
Flampunkt 107 °C (225 °F)
Brytningsindex 1.5645
Kvantitet 25 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i kloroform.
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.