Läs mer
3-Alpha-Hydroxy Pravastatin Sodium Salt, TRC
Produktkod. 17950505
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17950505 10 mg
17983205 1 mg
17973005 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17950505 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95231010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81093-43-8
Molekylformel C23 H35 O7 . Na
Molekylvikt (g/mol) 446.51
Synonym (3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2R,3S,8S,8aR)-3-hydroxy-2-methyl-8-[[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] heptanoate, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-β,δ,3-trihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-, sodium salt (1:1), (βR,δR,1S,2R,3S,8S,8aR)-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-β,δ,3-trihydroxy-2-methyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-, monosodium salt, [1S-[1α(βS*,δS*),2α,3β,8β(R*),8aα]]- (9CI), Sodium (βR,δR,1S,2R,3S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-β,δ,3-trihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoate, Pravastatin Related Compound A (USP), 3α-Hydroxy Pravastatin sodium salt, 3α-Hydroxypravastatin sodium salt
IUPAC-namn sodium;(3R,5R)-7-[(1S,2R,3S,8S,8aR)-3-hydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
LEDER [Na+].CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CC=CC2=C[C@@H](O)[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3a-Hydroxy Pravastatin Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-7-5-6-15-10-19(26)14(3)18(22(15)20)9-8-16(24)11-17(25)12-21(27)28;/h5-6,10,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-9,11-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,16+,17+,18-,19+,20-,22-;/m0./s1
Formel vikt 446.228
Procent renhet >95%