missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-1,2,4-benzotriazine-1-N-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-1,2,4-benzotriazine-1-N-oxide |
| CAS | 5424-06-6 |
| Molekylformel | C7 H6 N4 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2,4-Benzotriazin-3-amine, 1-oxide, 1,2,4-Benzotriazine, 3-amino-, 1-oxide (6CI,7CI,8CI), 1-Oxido-1,2,4-benzotriazin-1-ium-3-amine, 3-Amino-1,2,4-benzotriazine 1-oxide, 4-Desoxytirapazamine, SR 4317, Win 64012, 3-Amino-1,2,4-benzotriazine-1-N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)11(12)10-7/h1-4H,(H2,8,9,10) |
| LEDER | Nc1nc2ccccc2[n+]([O-])n1 |
| IUPAC-namn | 1-oxido-1,2,4-benzotriazin-1-ium-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.15 |
| Formel vikt | 162.0542 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?