Läs mer
3-amino-1,2,4-triazol, 96,1 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407770 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407770 10 g 10g
11417770 25 g 25g
11427770 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407770 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210064710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 SEK
    373.89 SEK / 10g
    Save 19.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 61-82-5
Molekylformel C2H4N4
Molekylvikt (g/mol) 84.08
MDL-nummer MFCD00005230,MFCD00053362
InChI-nyckel KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
PubChem CID 1639
ChEBI CHEBI:40036
IUPAC-namn IH-1,2,4-triazol-5-amin
LEDER NC1=NC=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1, 2, 4-triazole
Färg Vitt
Densitet ≥0.6 to 0.85g/cm3 at 20°C
Analysprocentintervall 0.961
Kvantitet 10 g
Formel vikt 84.08
Fysisk form Pulver