missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Amino-1,2,4-triazole-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amitrole D4 |
| CAS | 787577-24-6 |
| Molekylformel | C2 D4 N4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1 H-1,2,4-Triazol-1,5-d2-3-amine-d2 (9 CI), Amitrole-d4, Amitrole D4, 3-Amino-1,2,4-triazole-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)/i1D/hD3 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])c1nc([2 H])n([2 H])n1 |
| IUPAC-namn | N,N,1,5-tetradeuterio-1,2,4-triazol-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.1046 |
| Formel vikt | 88.0687 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?