Läs mer
3-amino-1,2-propandiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-1,2-propandiol |
| CAS | 616-30-8 |
| Molekylformel | C3H9NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (RS)-3-Amino-1,2-propanediol, (±)-3-Amino-1,2-dihydroxypropane, (±)-3-Amino-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-aminopropane, 1-Amino-2,3-dihydroxypropane, 1-Amino-2,3-propanediol, 1-Aminoglycerol, 2,3-Dihydroxypropan-1-amine, 2,3-Dihydroxypropanamine, 2,3-Dihydroxypropylamine, 3-Amino-1,2-dihydroxypropane, 3-Amino-1,2-propanediol, 3-Amino-2-hydroxy-1-propanol, 3-Amino-2-hydroxypropanol, Isoserinol, NSC 67381 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2 |
| LEDER | NCC(O)CO |
| IUPAC-namn | 3-aminopropan-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.11 |
| Formel vikt | 91.0633 |